Learn More
6α -Metil-20(R)-hidroxiprednisolona 21-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha-Methyl-20(R)-hydroxy Prednisolone 21-Acetate |
| CAS | 93963-74-7 |
| Fórmula molecular | C24H34O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6α,11β,20R)-21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-one, Methylprednisolone Acetate EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19-21,27-29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12[C@]([C@](C=C3)(C)C([C@@H](C)C2)=CC3=O)([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4([C@H](O)COC(C)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 418.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2355 |