Learn More
6-metil-2-tiouracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459116 50 g 50 g
11469116 250 g 250 g
11354719 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17982.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-04-2 | C5H6N2OS | 142.18 g/mol
6-Methyl-2-thiouracil is mainly used in surgical preparation of mild hyperthyroidism, thyroid storm, hyperthyroidism and postoperative treatment. It is used in the treatment of hyperthyroidism. It is used as a drug, which is applied to decrease the formation of stored thyroid hormone and thyroglobulin in the thyroid gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-metil-2-tiouracilo se utiliza principalmente en la preparación quirúrgica de hipertiroidismo leve, tormenta tiroidea, hipertiroidismo y tratamiento postoperatorio. Se utiliza en el tratamiento del hipertiroidismo. Se utiliza como un fármaco que se suministra para disminuir la formación de hormona tiroidea y tiroglobulina almacenadas en la glándula tiroides.
Solubilidad
Soluble en etanol. Ligeramente soluble en metanol, acetona, éter dietílico, agua, amoníaco e hidróxidos alcalinos. Insoluble en benceno y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-04-2
Fórmula molecular C5H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 142.18
Número MDL MFCD00006040
Clave InChI HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
Nombre IUPAC 6-metil-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-thiouracil
Punto de fusión ∼329°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 115648
Índice Merck 14,6128
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-2-thiouracil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylthiouracil