Learn More
6-Metil-2-piridinemetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316899 5 g 5 g
11306899 1 g 1 g
11326899 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11316899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26794.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-71-0 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Use as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Poco soluble en agua, muy soluble en etanol y ácido acético. Soluble en benceno y tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar bajo una atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-71-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00023520
Clave InChI JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
Nombre IUPAC (6-metilpiridin-2-il)metanol
SMILES CC1=CC=CC(CO)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Punto de fusión 32°C to 34°C
Punto de ebullición 105°C to 108°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Low soluble in water,high soluble in ethanol,acetic acid. Soluble in benzene,toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methyl-2-pyridylmethanol