Learn More
Cloruro de [(6-metil-2-pirazinil)metil]trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(6-Methyl-2-pyrazinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Chloride |
| CAS | 124163-75-3 |
| Fórmula molecular | C24H22ClN2P |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H22N2P.ClH/c1-20-17-25-18-21(26-20)19-27(22-11-5-2-6-12-22,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24;/h2-18H,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].Cc1cncc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (6-metilpirazin-2-il)metil-trifenilfosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 404.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1209 |