Learn More
Ácido 6-metil-2-oxo-5-fenil-1,2-dihidropiridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 10176-79-1 |
| Fórmula molecular | C13H11NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-metil-2-oxo-5-fenil-1H-piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0739 |