Learn More
Ácido 6-metil-2-oxo-5-fenil-1,2-dihidropiridina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30336249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336249 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30336249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB49646010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 10176-79-1
Fórmula molecular C13H11NO3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 6-metil-2-oxo-5-fenil-1H-piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 229.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0739