Learn More
Sal disódica de 6-metil-2-metiltio-4,7(3H,8H)-pteridinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2-methylthio-4,7(3H,8H)-pteridinedione Disodium Sal |
| CAS | 1189712-51-3 |
| Fórmula molecular | C8 H6 N4 O2 S . 2 Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4O2S.2Na/c1-3-6(13)10-5-4(9-3)7(14)12-8(11-5)15-2;;/h1-2H3,(H2,10,11,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CSc1nc([O-])c2nc(C)c([O-])nc2n1 |
| Nombre IUPAC | disodio;6-metil-2-metilsulfanilpteridina-4,7-diolato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0007 |