Learn More
6-Metil-2-heptanona, TRC
Código de producto. 30134105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134105 10 g 10 g
30009073 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31191510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-68-7
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Sinónimo 2-Isooctanone, 2-Methyl-6-heptanone, 6-Methyl-2-heptanone, Isooctan-2-one, Methyl isohexyl ketone, NSC 39665
Nombre IUPAC 6-metilheptano-2-una
SMILES CC(C)CCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-heptanone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201