Learn More
6-metil-2-heptanamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322602 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322602 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12727650AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dimethylhexylamine
CAS 543-82-8
Nombres de analitos o componentes 1,5-Dimethylhexylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H19 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCCC(C)N
Nombre IUPAC 6-metilheptan-2-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 129.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517 g/mol