Learn More
6-metil-2,7-nonanodiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2,7-nonanediol |
| CAS | 1865076-81-8 |
| Fórmula molecular | C10H22O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,7-Nonanediol, 6-methyl- (ACI), 6-Methyl-2,7-nonanediol (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O2/c1-4-10(12)8(2)6-5-7-9(3)11/h8-12H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | OC(C)CCCC(C)C(O)CC |
| Nombre IUPAC | 6-metilnonano-2,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 174.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.162 |