Learn More
6-Metil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Código de producto. 30480547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480547 1 g 1 g
30465208 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3220501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88965-00-8
Fórmula molecular C15 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 222.29
Sinónimo Imidazo[1,2-a]pyridine, 6-methyl-2-(4-methylphenyl)-, 2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Nombre IUPAC 6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1157