Learn More
6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, Mikromol™
Código de producto. 30463060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463060 4 x 25 mg -
30050860 25 mg 25 miligramos
30051218 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463060 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.1500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 88965-00-8
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Imidazo[1,2-a]pyridine, 6-methyl-2-(4-methylphenyl)-, 2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2
Nombre IUPAC 6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina
Peso molecular (g/mol) 222.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1157 g/mol