Learn More
6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30051653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051653 100 mg 100 miligramos
30051445 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051653 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile
CAS 768398-03-4
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N3/c1-12-3-6-14(7-4-12)17-15(9-10-18)20-11-13(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,11H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC#N
Nombre IUPAC 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 261.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1266 g/mol