Learn More
Éster etílico del ácido 6-metil-2-(4-metilfenil)-alfa-oxo-imidazo[1,2-a]piridina-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 388633-49-6 |
| Fórmula molecular | C19H18N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-4-24-19(23)18(22)17-16(14-8-5-12(2)6-9-14)20-15-10-7-13(3)11-21(15)17/h5-11H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-oxoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1317 |