Learn More
6-Metil-2,3'-bipiridina, TRC
Código de producto. 30465513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465513 250 mg 250 miligramos
30464541 50 mg 50 miligramos
30482451 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM296433250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78210-78-3
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo 6-Methyl-2,3'-bipyridine, 2-Methyl-6-(pyridin-3-yl)pyridine, 2-Methyl-6-pyridin-3-ylpyridine
SMILES Cc1cccc(n1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2,3'-bipyridine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2/c1-9-4-2-6-11(13-9)10-5-3-7-12-8-10/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0844