Learn More
6-Metil-1H,2H,3H-pirido[2,3-b][1,4]oxazina-2-one (>90%), TRC
Código de producto. 30479605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479605 10 mg 10 miligramos
30478272 100 mg 100 miligramos
30466414 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32433810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198153-91-1
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo 6-Methyl-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one
Nombre IUPAC 6-metil-1H-pirido[2,3-b][1,4]oxazina-2-una
SMILES Cc1ccc2NC(=O)COc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O2/c1-5-2-3-6-8(9-5)12-4-7(11)10-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0586