Learn More
6-Metil-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Product Code. 30481541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30481541 50 mg 50 miligramos
30475910 100 mg 100 miligramos
30466075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30481541 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM22470050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 220327-29-7
Fórmula molecular C16H17N
Peso molecular (g/mol) 223.31
Nombre IUPAC 6-metil-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES Cc1ccc2C(NCCc2c1)c3ccccc3
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N/c1-12-7-8-15-14(11-12)9-10-17-16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,16-17H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1361