Learn More
6-Metil-1-octanol, TRC
Código de producto. 30475314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475314 100 mg 100 miligramos
30474636 500 mg 500 miligramos
30474250 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219480100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38514-05-5
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.25
Nombre IUPAC 6-metiloctano-1-ol
SMILES CCC(C)CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1-octanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20O/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1514