Learn More
6-Metil-1-indanona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11348506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348506 5 g 5 g
11338506 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17559.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24623-20-9
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00275729
Clave InChI DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-1-indanone, 6-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methylindan-1-one, 6-methyl-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methyl, 2,3-dihydro-6-methylinden-1-one, pubchem8851, acmc-209gdm, 6-methyl-indane-1-one
PubChem CID 2795093
Nombre IUPAC 6-metil-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES CC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1-indanone
Punto de fusión 57°C to 59°C
Punto de ebullición 124°C to 126°C (11 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1448005
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%