Learn More
Alcohol 6-metil-1-heptílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylheptanol |
| CAS | 1653-40-3 |
| Fórmula molecular | C8 H18 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H18O/c1-8(2)6-4-3-5-7-9/h8-9 H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCO |
| Nombre IUPAC | 6-metilheptano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1358 g/mol |
| Porcentaje de pureza | min 98% Chemical Purity |