Learn More
6-metil-1,6-heptanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-1,6-heptanediol |
| CAS | 5392-57-4 |
| Fórmula molecular | C8H18O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Methylheptane-1,6-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O2/c1-8(2,10)6-4-3-5-7-9/h9-10H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(O)(C)CCCCCO |
| Nombre IUPAC | 6-metilheptano-1,6-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.13 |