Learn More
6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| CAS | 5196-20-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 1,3-dihydro-6-methyl-, 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-Methyl-8-oxa-4-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc2COCc2c1O |
| Nombre IUPAC | 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Mostrar más |