Learn More
6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol, TRC
Código de producto. 30481127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481127 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30481127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33745425MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
CAS 5196-20-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 1,3-dihydro-6-methyl-, 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-Methyl-8-oxa-4-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
SMILES Cc1ncc2COCc2c1O
Nombre IUPAC 6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-ol
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Porcentaje de pureza >95