Learn More
6-Metoxitriptamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327800 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10237303 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10165583 1 g Frasco de vidrio 1 g
11906621 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10327800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187452500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3610-36-4 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3610-36-4
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00005663
Clave InChI VOCGEKMEZOPDFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17654
Nombre IUPAC 2-(6-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxytryptamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.0°C to 146.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-methoxytryptamine, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl-6-methoxyindole, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine, 6-methoxy, 2-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 1h-indole-3-ethanamine,6-methoxy, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 2-6-methoxyindol-3-yl ethylamine, 6-methoxy tryptamine
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methoxytryptamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.