Learn More
Ácido 6-metoxisalicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxysalicylic Acid |
| CAS | 3147-64-6 |
| Fórmula molecular | C8H8O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-hidroxi-6-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.04 |