Learn More
Ácido 6-metoxisalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416868 10 g 10 g
15406868 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60397.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3147-64-6
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00674090
Clave InChI AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-6-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxysalicylic acid
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%