Learn More
6-Metoxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489263 100 g 100 g
11469263 5 g 5 g
11479263 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11736.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5263-87-6
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00006800
Clave InChI HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
Nombre IUPAC 6-metoxiquinolina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyquinoline
Punto de fusión 17°C to 20°C
Densidad 1.152
Punto de ebullición 141°C to 145°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.622
Cantidad 100 g
Beilstein 115244
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%