Learn More
6-Metoxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469263 5 g 5 g
11479263 25 g 25 g
11489263 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11736.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5263-87-6
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00006800
Clave InChI HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
Nombre IUPAC 6-metoxiquinolina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyquinoline
Punto de fusión 17°C to 20°C
Densidad 1.152
Punto de ebullición 141°C to 145°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.622
Cantidad 5 g
Beilstein 115244
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.