Learn More
6-Metoxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052280 25 g Frasco de vidrio 25 g
13428428 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10052280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179340250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5263-87-6
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00006800
Clave InChI HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
Nombre IUPAC 6-metoxiquinolina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyquinoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.0°C to 20.0°C
Color Blanco a crema
Densidad 1.1520g/mL
Punto de ebullición 193.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6170 to 1.6240
Cantidad 25 g
Beilstein 21,85
Gravedad específica 1.152
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo granular