Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxyquinaldine |
| CAS | 1078-28-0 |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 61°C to 65°C |
| Color | Beige a gris |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C11H11NO |
| Mostrar más |