Learn More
6-Metoxipiridina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455910 5 g 5 g
11445910 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26515.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65873-72-5 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65873-72-5
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD02683446
Clave InChI CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxynicotinaldehyde, 6-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxypyridine, 2-methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxy-pyridine, 6-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 6-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, pubchem5152
PubChem CID 3364576
Nombre IUPAC 6-metoxipiridina-3-carbaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 49°C to 52°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%