Learn More
Ácido 6-metoxipiridin-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15446038 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15446038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59652.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
CAS 26893-73-2
Punto de fusión 130°C to 134°C
Fórmula molecular C7H7NO3
Número MDL MFCD06800962
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-methoxypicolinic acid, 6-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-6-picolinic acid, 2-methoxy-6-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy, picolinic acid, 6-methoxy, 6-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15165, 6-methoxypyridine-2-carboxylicacid, acmc-1cccg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI KSWBODXXZITTPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=N1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 6-metoxipiridin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 153.137
PubChem CID 570891
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%