Learn More
6-Metoxipiridina-2-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487377 5 g 5 g
15477377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34432.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 54221-96-4 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54221-96-4
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD05664030
Clave InChI YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxypicolinaldehyde, 6-methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-6-pyridinecarboxaldehyde, 2-formyl-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde, pubchem15345, acmc-1aulb, ksc490s1l
PubChem CID 12325392
Nombre IUPAC 6-metoxipiridina-2-carbaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Índice de refracción 1.531
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 96%