Learn More
6-metoxipirid-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10789595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10789595 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10386714 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10789595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08464DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17920-35-3
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD04972542
Clave InChI DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
PubChem CID 580053
Nombre IUPAC 6-metoxipiridin-2-amina
SMILES COC1=CC=CC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyrid-2-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%