Learn More
6-Metoxinicotinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxynicotinamide |
| CAS | 7150-23-4 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-6-3-2-5(4-9-6)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | COc1ccc(cn1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-metoxipiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0586 |