Learn More
Ácido 6-metoxinaftaleno-2-carboxílico (ácido 6-metoxi-2-naftoico; 2-carboxi-6-metoxinaftaleno), Mikromol™
Código de producto. 17922156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922156 25 mg 25 miligramos
17992756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922156 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 6-metoxinaftaleno-2-carboxílico (ácido 6-metoxi-2-naftoico; 2-carboxi-6-metoxinaftaleno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Nombres de analitos o componentes 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 6-metoxinaftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 202.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.063 g/mol