Learn More
Ácido 6-metoxinaftaleno-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329605 5 g 5 g
11319605 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19060.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156641-98-4
Fórmula molecular C11H11BO3
Peso molecular (g/mol) 202.02
Número MDL MFCD03093087
Clave InChI GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
PubChem CID 4641692
Nombre IUPAC Ácido (6-metoxinaftalen-2-il)borónico
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 7636998
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.02
Porcentaje de pureza 95%