Learn More
6-Metoximetil-2-tiouracilo, 98 %
Código de producto. 11458487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458487 1 g 1 g
11468487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18557.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 6-metoximetil-2-tiouracilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-07-9
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00052620
Clave InChI YNVMVIUSRGXSEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-6-methoxymethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-methoxymethylpyrimidine-2-thiol, 6-methoxymethyl-2-sulfanylpyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-sulfanyl-4-pyrimidinol, 6-methoxymethyl-2-thiouracil, methoxymethylsulfanylpyrimidinol, 6-methoxymethyl-2-sulfanylidene-1h-pyrimidin-4-one, 2-mercapto-6-methoxymethyl-pyrimidin-4-ol, 4 1h-pyrimidinone,2,3-dihydro-6-methoxymethyl-2-thioxo, 6-methoxymethyl-2-sulfanylidene-1,3-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 704896
Nombre IUPAC 6-(methoxymethyl)-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
SMILES COCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxymethyl-2-thiouracil
Punto de fusión 217°C to 220°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%