Learn More
6-metoxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxyindole |
| CAS | 3189-13-7 |
| Fórmula molecular | C9H9NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Methoxy-1H-indole, 6-(Methyloxy)-1H-indole, NSC 92517 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-3-2-7-4-5-10-9(7)6-8/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |