Learn More
6-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10487592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487592 500 mg Glass Bottle 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10487592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368145000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyindole
Nombre de nota 98%
CAS 3189-13-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90.0°C to 94.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C9H9NO
Número MDL MFCD00022780
Cantidad 500 mg
Beilstein 21, 22
Sinónimo 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
Clave InChI QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C2C=CNC2=C1
Nombre IUPAC 6-metoxi-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 147.18
PubChem CID 76659
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Shiny Crystals