Learn More
6-Metoxiindol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319635 250 mg 250 miligramos
11309635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19074.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3189-13-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3189-13-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00022780
Clave InChI QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
PubChem CID 76659
Nombre IUPAC 6-metoxi-1H-indol
SMILES COC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyindole
Punto de fusión 90°C to 94°C
Punto de ebullición 105°C (0.2 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 116483
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza ≥98%