Learn More
Ácido 6-metoxiindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30481269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481269 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30481269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26280010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 16732-73-3
Fórmula molecular C10H9NO3
Cantidad 10 g
Sinónimo 6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, NSC 27988
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 6-metoxi-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 191.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0582