Learn More
6-Metoxiflavona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450478 25 g 25 g
11430478 1 g 1 g
11440478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24616.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26964-24-9
Fórmula molecular C16H12O3
Peso molecular (g/mol) 252.269
Número MDL MFCD00017322
Clave InChI XZQLSABETMKIGG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 147157
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxyflavone
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 6-methoxyflavone, 6-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxy-2-phenyl, 6-methoxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, flavone, 6-methoxy-7ci,8ci, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methoxy-2-phenyl, flavone, 6-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 98%