Learn More
6-(Metoxicarbonil)-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 917252-78-9 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-10-18-9-13(16(19)20-2)7-8-15(18)17-14/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2nc(cn2c1)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1055 |