Learn More
Diclorhidrato de 6-metoxi-N2-metilpiridina-2,3-diamina, TRC
Código de producto. 30482103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30482103 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30482103 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM34331050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride
CAS 83732-72-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H13Cl2N3O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O.2ClH/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2;;/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10);2*1H
SMILES CNC1=C(C=CC(=N1)OC)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-N-metilpiridina-2,3-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 226.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0436
Porcentaje de pureza >95