Learn More
Diclorhidrato de 6-metoxi-N2-metilpiridina-2,3-diamina, TRC
Código de producto. 30480127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30480127 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30480127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM343310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride
CAS 83732-72-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H13Cl2N3O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O.2ClH/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2;;/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10);2*1H
SMILES CNC1=C(C=CC(=N1)OC)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-N-metilpiridina-2,3-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 226.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0436
Porcentaje de pureza >95