Learn More
6-metoxi-N-(3-sulfopropil)quinolinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-N-(3-sulfopropyl)quinolinium |
| CAS | 83907-40-8 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Quinolinium','6-methoxy-1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, SPQ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO4S/c1-18-12-5-6-13-11(10-12)4-2-7-14(13)8-3-9-19(15,16)17/h2,4-7,10H,3,8-9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(ccc[n+]2CCCS(=O)(=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(6-metoxiquinolin-1-io-1-il)propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 281.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0722 |