Learn More
6-Methoxy-m-cresol, TRC
Código de producto. 30476993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476993 250 mg 250 miligramos
30474934 2.5 g 2.50 g
30474129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM271880250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-09-1
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo Isocreosol, 2-Hydroxy-4-methylanisole, 3-Hydroxy-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Hydroxy-4-methoxytoluene, 5-Methyl-2-methoxyphenol, 5-Methylguaiacol, o-Hydroxy-p-methylanisole
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-metilfenol
SMILES COc1ccc(C)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxy-m-cresol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681