Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-8-nitroquinoline |
| Nombre de nota | 99% |
| CAS | 85-81-4 |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 158°C to 162°C |
| Color | Amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
RU– Solo para uso en investigación