Learn More
6-metoxi-5-nitroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxy-5-nitroisoquinoline |
| CAS | 72677-92-0 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-9-3-2-7-6-11-5-4-8(7)10(9)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cnccc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-5-nitroisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 204.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0535 |